Print…
α,3-Dichlorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28625-100G OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA 34.8 EUR
APOSOR28625-100G APOSOR28625-500G
α,3-Dichlorotoluene 98%
α,3-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 214…216 °C
Densidade: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000905
Número CAS: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1,III