Print…
Ethyl butyrylacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 0 EUR
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Ethyl butyrylacetate 95%
Ethyl butyrylacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 94…95 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009401
Número CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9