Print…
2-Mercaptonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 59.6 EUR
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
2-Mercaptonicotinic acid 97%
2-Mercaptonicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₂S
Ponto de Fusão: 263…270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010102
Número CAS: 38521-46-9