Print…
2-Chloro-5-iodotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-1GEA 0 EUR
APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluene
2-Chloro-5-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆ClI
Ponto de ebulição: 239 °C
Densidade: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093903
Número CAS: 116632-41-8