Print…
3,3-Dimetilbutanona 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 EUR
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimetilbutanona 97%
3,3-Dimetilbutanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 105…106 °C
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0.801 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008846
Número CAS: 75-97-8
UN: 1224
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594