Print…
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,7-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Sodium naphthalene-2,7-disulphonate, Ebert-Merz alpha-acid disodium salt
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 24.8 EUR
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Fórmula: C₁₀H₈O₆S₂
Peso Molecular: 332.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066365
Número CAS: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6