Print…
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28606-1KG OR28606-500G
APOSOR28606-1KGEA 121 EUR
APOSOR28606-1KG APOSOR28606-500G
tert-Butylhydrazine hydrochloride
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₃ClN₂
Ponto de Fusão: 191…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012947
Número CAS: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6