Print…
4-Ciclohexanilina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28600-1G OR28600-10G OR28600-5G
APOSOR28600-1GEA 36.4 EUR
APOSOR28600-1G APOSOR28600-10G APOSOR28600-5G
4-Ciclohexanilina
4-Ciclohexanilina
Fórmula: C₁₂H₁₇N
Peso Molecular: 175.27 g/mol
Ponto de ebulição: 166 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001454
Número CAS: 6373-50-8