Print…
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 0 EUR
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017203
Número CAS: 41608-64-4