Print…
2-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
OR28599-100G OR28599-25G
APOSOR28599-100GEA 171 EUR
APOSOR28599-100G APOSOR28599-25G
2-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 208 °C
Densidade: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006367
Número CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
ADR: 8 III