Print…
Pirrol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole
OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 603 EUR
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pirrol 98%
Pirrol
Fórmula: C₄H₅N
Ponto de ebulição: 129…131 °C
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005216
Número CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III