Print…
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 0 EUR
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007214
Número CAS: 6280-88-2