Print…
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
2,3-Dichloroisonicotinic acid
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861977
Número CAS: 184416-84-0