Print…
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 36.4 EUR
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Grau técnico
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Ponto de ebulição: 144 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: 142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005832
Número CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III