Print…
2,6-Dichlorobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28574-100G OR28574-25G
APOSOR28574-100GEA 174 EUR
APOSOR28574-100G APOSOR28574-25G
2,6-Dichlorobenzamide
2,6-Dichlorobenzamide
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007975
Número CAS: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4