Print…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 46.4 EUR
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 211…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017094
Número CAS: 2374-03-0