Print…
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
OR2854-25G OR2854-5G
APOSOR2854-25GEA 39.3 EUR
APOSOR2854-25G APOSOR2854-5G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₁₅H₂₀ClNO₃
Ponto de Fusão: 162 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012792
Número CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5