Print…
4,7-Dichloroisatin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28538-1G OR28538-5G
APOSOR28538-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28538-1G APOSOR28538-5G
4,7-Dichloroisatin
4,7-Dichloroisatin
Fórmula: C₈H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 246…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047214
Número CAS: 18711-13-2