Print…
2-Chloromethyl-m-xylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
OR2853-25G OR2853-5G
APOSOR2853-25GEA 52.2 EUR
APOSOR2853-25G APOSOR2853-5G
2-Chloromethyl-m-xylene
2-Chloromethyl-m-xylene
Fórmula: C₉H₁₁Cl
Peso Molecular: 154.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310815
Número CAS: 5402-60-8
UN: 3261
ADR: 8 II