Print…
4-Chloro-2-picoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-methylpyridine
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 66.7 EUR
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Fórmula: C₆H₆ClN
Peso Molecular: 127.57 g/mol
Ponto de ebulição: 56 °C/15mmHg
Densidade: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038833
Número CAS: 3678-63-5