Print…
Thiodiglycolic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28488-100G OR28488-25G OR28488-5G
APOSOR28488-100GEA 0 EUR
APOSOR28488-100G APOSOR28488-25G APOSOR28488-5G
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Fórmula: C₄H₄O₃S
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051689
Número CAS: 3261-87-8