Print…
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-2-thione
OR28485-1G OR28485-25G OR28485-5G
APOSOR28485-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28485-1G APOSOR28485-25G APOSOR28485-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Fórmula: C₈H₇NOS
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08447019
Número CAS: 22876-22-8