Print…
Phenylmaleic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
OR28465-1G OR28465-25G OR28465-5G
APOSOR28465-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28465-1G APOSOR28465-25G APOSOR28465-5G
Phenylmaleic anhydride
Phenylmaleic anhydride
Fórmula: C₁₀H₆O₃
Peso Molecular: 174.16 g/mol
Ponto de ebulição: 122…125 °C/0.2mmHg
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015472
Número CAS: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8