Print…
3-Chloromethylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Chloromethyl)benzamide
OR28458-1G OR28458-5G
APOSOR28458-1GEA 0 EUR
APOSOR28458-1G APOSOR28458-5G
3-Chloromethylbenzamide
3-Chloromethylbenzamide
Fórmula: C₈H₈ClNO
Peso Molecular: 169.61 g/mol
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00175948
Número CAS: 135654-16-9
UN: 3261
ADR: 8 III