Print…
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2838-100G OR2838-500G OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2838-100G APOSOR2838-500G APOSOR2838-1KG
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Fórmula: C₁₀H₈O₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021522
Número CAS: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1