Print…
8-Quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2837-100G OR2837-1KG OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2837-100G APOSOR2837-1KG APOSOR2837-500G
8-Quinolinol
8-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de ebulição: 267 °C/252mmHg
Ponto de Fusão: 70…76 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006807
Número CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III