Print…
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine sulphate
OR2834-1G OR2834-5G OR2834-25G
APOSOR2834-1GEA 163 EUR
APOSOR2834-1G APOSOR2834-5G APOSOR2834-25G
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Fórmula: C₆H₈N₄O₄S
Peso Molecular: 232.214 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787504
Número CAS: 769951-32-8