Print…
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28323-100G OR28323-25G
APOSOR28323-100GEA 65.4 EUR
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
(Bromomethyl)cyclopropane
Fórmula: C₄H₇Br
Ponto de ebulição: 101…112 °C
Densidade: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001306
Número CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3,III