2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR28314-100G
OR28314-25G
OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA
0
EUR
APOSOR28314-100G
APOSOR28314-25G
APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula:
C₉H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 177…179 °C/10mmHg Ponto de Fusão: 38…40 °C Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004614 Número CAS: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |