Print…
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 346 EUR
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Fórmula: C₈H₈N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082695
Número CAS: 3395-03-7