Print…
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 34.8 EUR
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₃
Peso Molecular: 155.15 g/mol
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062573
Número CAS: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9