Print…
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2830-25G OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA 26.1 EUR
APOSOR2830-25G APOSOR2830-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
2-Chloro-6-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₆ClN₃
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214724
Número CAS: 5193-03-3