Print…
Allylformamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR28268-1G OR28268-5G OR28268-10G
APOSOR28268-1GEA 78.3 EUR
APOSOR28268-1G APOSOR28268-5G APOSOR28268-10G
Allylformamide
Allylformamide
Fórmula: C₄H₇NO
Peso Molecular: 85.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00964341
Número CAS: 16250-37-6