Print…
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28251-10G OR28251-5G OR28251-1G
APOSOR28251-10GEA 956 EUR
APOSOR28251-10G APOSOR28251-5G APOSOR28251-1G
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Fórmula: C₉H₁₀Br₂
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182480
Número CAS: 19294-04-3
UN: 1759
ADR: 8,III