Print…
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2823-100G OR2823-25G OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA 580 EUR
APOSOR2823-100G APOSOR2823-25G APOSOR2823-5G
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375117
Número CAS: 132606-40-7