Print…
5-Amino-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Benzodioxan-5-amine, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-amine
OR2819-1G OR2819-5G
APOSOR2819-1GEA 68.3 EUR
APOSOR2819-1G APOSOR2819-5G
5-Amino-1,4-benzodioxane
5-Amino-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03695459
Número CAS: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III