Print…
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28138-1G OR28138-5G
APOSOR28138-1GEA 0 EUR
APOSOR28138-1G APOSOR28138-5G
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Fórmula: C₆H₄O₂S
Ponto de Fusão: 114…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216592
Número CAS: 932-95-6