Print…
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitrapyrin
OR28122-100G OR28122-25G
APOSOR28122-100GEA 71.2 EUR
APOSOR28122-100G APOSOR28122-25G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃Cl₄N
Ponto de ebulição: 136…138 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072500
Número CAS: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III