Print…
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 0 EUR
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Ponto de Fusão: 197…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00194051
Número CAS: 7461-50-9