Print…
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 0 EUR
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃BrN₂
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234142
Número CAS: 122918-25-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III