Print…
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
OR27981-10KG OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA 545 EUR
APOSOR27981-10KG APOSOR27981-250G
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Fórmula: C₄H₁₀Cl₃N
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Ponto de Fusão: 211…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012515
Número CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II