Print…
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-2-naphthoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy-2-naphthoate
OR27972-1G OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA 29 EUR
APOSOR27972-1G APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Fórmula: C₁₃H₁₂O₃
Peso Molecular: 216.2326 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00220608
Número CAS: 7163-25-9