Print…
2-Coumaranone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 21.9 EUR
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
2-Coumaranone 98%
2-Coumaranone
Fórmula: C₈H₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005856
Número CAS: 553-86-6