Print…
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 87 EUR
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₆BrNO
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151798
Número CAS: 207986-25-2