Print…
7-Azaindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27924-5G OR27924-25G
APOSOR27924-5GEA 21.9 EUR
APOSOR27924-5G APOSOR27924-25G
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 270 °C
Ponto de Fusão: 103…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005606
Número CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0