Print…
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Fórmula: C₈H₉N₃
Peso Molecular: 147.181 g/mol
Ponto de Fusão: 203…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142855
Número CAS: 1622-57-7