Print…
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27866-1G OR27866-250MG
APOSOR27866-1GEA 87 EUR
APOSOR27866-1G APOSOR27866-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₇N₃O
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082696
Número CAS: 96799-02-9