Print…
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
OR27855-100G OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA 237 EUR
APOSOR27855-100G APOSOR27855-25G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₆ClN₃S
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006088
Número CAS: 1005-38-5