Print…
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
OR2785-1G OR2785-250MG OR2785-5G
APOSOR2785-1GEA 60.9 EUR
APOSOR2785-1G APOSOR2785-250MG APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₉BrClNO
Ponto de Fusão: 280…285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051998
Número CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3