Print…
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR27845-25G OR27845-1G
APOSOR27845-25GEA 765 EUR
APOSOR27845-25G APOSOR27845-1G
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₆
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216510
Número CAS: 205692-61-1
UN: 1759
ADR: 8,III